Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Software v1.1
Permet d’analyser les résultats d’immunodosages à sensibilité élevée ProQuantum obtenus à partir de n’importe quel instrument de qPCR.
1094.00€ - 3270.00€
Spécification
Type Logiciel ProQuantum v1.0
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, système ViiA™ 7, système StepOnePlus™, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX Connect™, système StepOne™, Bio-Rad CFX96 Touch™
Gamme de produits ProQuantum™
Logiciel Logiciel d’analyse de données
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16595651
Afficher les documents
Invitrogen™
A43594
1 clé de licence
1094.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16505661
Afficher les documents
Invitrogen™
A435945
5 clés de licence
3270.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Le logiciel ProQuantum vous permet d’analyser les résultats d’immunoessais à haute sensibilité ProQuantum acquis à partir de n’importe quel instrument qPCR. Les caractéristiques de l’analyse incluent la qualification de courbe standard avec la détection de l’aberration intégrée, l’interpolation d’échantillons inconnus pour la quantification et l’analyse statistique par groupe. La préparation d’un dosage est guidée étape par étape, y compris la configuration de la courbe standard et la disposition des plaques à 96 ou 384 puits.
Assistant de configuration pratique pour minimiser les erreurs – calculs automatiques pour la configuration de dilution de série à courbe standard
Comparaison statistique intégrée – comparez facilement les contrôles par rapport aux groupes de traitement
Capacités d’exportation – affichez les résultats dans Excel et en PDF, ou bien formaté de manière pratique pour le logiciel GraphPad Prism
Le logiciel ProQuantum comprend deux modules : Créer Expérience et Importer, puis Afficher les résultats.
• Créer Expérience vous permet de configurer une courbe standard, de créer une disposition de plaque, et d’assigner des descriptions et des groupes à des puits d’échantillonnage individuels
• Importer et Afficher les résultats vous permettent d’importer des données expérimentales ajustées pour s’adapter à la courbe standard d’un algorithme de régression pondérée 4PL ou 5PL, d’interpoler des concentrations de protéines inconnues, d’afficher des cartes thermiques, d’effectuer des comparaisons par groupe et d’exporter les données
Le logiciel ProQuantum est compatible avec tous les kits d’immunodosage ProQuantum et avec tous les instruments de qPCR Applied Biosystems, y compris QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne, StepOnePlus, 7500, 7500 Fast, ViiA 7, ou autres instruments de qPCR compatibles.
Le système d’exploitation préféré est Windows 7 ou 10.
Pour plus d’informations, consultez la page thermofisher.com/proquantum.
Spécification
Spécification
Logiciel ProQuantum v1.0
Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, système ViiA™ 7, système StepOnePlus™, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX Connect™, système StepOne™, Bio-Rad CFX96 Touch™
ProQuantum™
Logiciel d’analyse de données
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ ProQuantum™ Software v1.1