Learn More
Sartorius Distributeur adaptable sur flacons Prospenser
Distributeurs adaptables sur flacons de haute qualité avec une résistance chimique supérieure. Le distributeur adaptable sur flacons Sartorius Prospenser est sûr, pratique et personnalisable en faisant le distributeur idéal pour vos nombreux besoins en matière de distribution.
Marque: Sartorius LH-723065
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.96000kg
Description
- Haute résistance chimique et thermique grâce au piston en céramique, au vérin en verre et aux pièces en plastique fluoré hautement résistantes
- Réglage du volume incrémenté garantissant des résultats précis et reproductibles
- Léger et facile à utiliser
- Tube d’aspiration facile à fixer grâce à un raccordement fileté sécurisé
- Vannes remplaçables par l’utilisateur
- Entièrement autoclavables
Spécifications
- Autoclavage : Entièrement autoclavable (121°C, 20 min, 1 bar / 100 kPa)
- Raccord fileté pour flacon : A32
- Longueur : 143 mm (5 ml)
- Adaptateurs de flacon inclus : A28, S40, A45
- Poids : 200 g (5 ml)
Matériel
- Piston : Céramique AI2O3 très pure (99,7 %)
- Cylindre : Verre borosilicaté 3.3
- Bloc-vanne : Halar (ECTFE)
- Bille de vanne : Verre borosilicaté 3.3
- Siège de vanne : Verre borosilicaté 3.3
- Ressort de vanne : Hastelloy (99,7 %)
Stockage
Conserver entre 0 et 40°C
Prestations de service
Deux ans
Spécification
Distributeur adaptable sur flacon Prospenser | |
10 à 60 ml | |
1 ml | |
143 mm (5 ml) |
Autoclavables | |
Adaptateurs pour flacons A28, S40, A45 | |
2 ans |