Learn More
Honeywell™ Chaussures PROTECT (i)XTREM S3
Les chaussures Honeywell™ PROTECT (i)XTREM S3 sont fabriquées en cuir pleine fleur résistant à l’eau.
Marque: Honeywell™ 6246204-48/7
Informations supplémentaires : Poids : 2.22000kg
Description
- Cuir pleine fleur résistant à l’eau
- Collier ergonomique et languette rembourrée pour un confort optimisé
- Gousset pour éviter la pénétration de l’eau et de la poussière
- Doublure 3D respirante
- Style Derby pour un meilleur ajustement dans toutes les tailles
- Embout de sécurité sans métal
- Insert anti-perforation sans métal
- Semelle en PU / nitrile injectée
- (I) contrôle de l’usure NTELLIGENT
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Spécification
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Cuir | |
Polyuréthane et nitrile |
Noir | |
48 | |
Sans métal |