Learn More
3M™ Combinaison de protection 4520 CS Standard Type de col 5/6
89.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Description
- Technologie de matériau respirant pour réduire le stress thermique et offrir un excellent confort d’utilisation toute la journée
- En non-tissé SMMMS très respirant pour une évacuation efficace de la chaleur corporelle et de l’humidité et une réduction du stress thermique
- Col standard pour une utilisation avec un équipement respiratoire ou lorsque l’utilisateur ne souhaite pas de capuche
- Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
- Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
- Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2
- Manchettes tricotées pour un placement doux et sûr des bras
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 2XL |
Matériau | À base de SMS |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Maille |
Type de bouchon | Fermeture éclair à 2 sens |
Type de couture | Surfilée |
Certifications/Conformité | CE catégorie III, EN 1073-2 contamination radioactive des particules, EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 éclaboussures de liquides, EN ISO 13982-1:2004 Type 5 poussières dangereuses |