Learn More
Mutexil™ Surchaussures de protection
Les surchaussures de protection Mutexil™ offrent une vaste gamme d’options et de constructions, parmi des versions adhérentes, antidérapantes, résistantes aux liquides, en PP et PEC.
Marque:  Mutexil™ 4579911
167.69 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 15.80000kg
Code produit. 11780114
  • 243.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • Plusieurs tailles et couleurs
  • Styles adaptés aux besoins
  • Conformité aux nouvelles normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347
Spécification
Spécification
Transparent
Tyvek™
Universel
450 mm
1 000/boîte
70 μm
Surchaussures
400 mm
Soudé
Anti-dérapant
Oui
Stérile
Eau