Learn More
Labconco™ Armoires de stockage pour acides Protector™
Stockez et ventilez en toute sécurité les acides et autres liquides corrosifs
2325.00€ - 2785.00€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 76 cm |
---|---|
Description | Blanc glacier ; revêtement : Polyéthylène |
Profondeur (impériale) extérieure | 29,9 in |
Hauteur (impériale) extérieure | 35,5 à 36,75 in |
Matériau | Acier |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) extérieure | Modèle de porte | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) extérieure | Modèle de porte | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15922481
|
Labconco™
9901000 |
48 in | Fermeture manuelle, Double | 2 |
2785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17661037
|
Labconco™
9901300 |
24 in | Fermeture manuelle, Charnière droite, Simple | 1 |
2325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17717819
|
Labconco™
9901100 |
36 in | Fermeture manuelle, Double | 2 |
2520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Porte(s) à fermeture manuelle sans verrouillage
- Construction durable en acier revêtu d’époxy avec intérieur revêtu de polyéthylène résistant à la corrosion
Spécification
76 cm | |
29,9 in | |
Acier | |
90,17 à 93,3 cm | |
Jusqu’à 800 lb |
Blanc glacier ; revêtement : Polyéthylène | |
35,5 à 36,75 in | |
Armoire de stockage des acides | |
Deux connexions d’aération rares avec des pare-flammes et des bouchons de fermeture, 4 pieds de mise à niveau, panneau de remplissage de 8 po, plateau de revêtement en PVC sous vide |