Learn More
Cytiva Protéine A Mag Sepharosetrade; Xtra
Les microbilles magnétiques sont conçues pour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de sérum et de surnageants cellulaires
114.69€ - 279.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11525664
|
Cytiva
28-9670-56 |
2 x 1 ml |
114.69€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10565210
|
Cytiva
28-9670-62 |
5 x 1 ml |
279.00€
5mL |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
pUtilisées comme outil de séparation pour la manipulation des microbilles dans des microtubes à centrifuger, jusqu’à six échantillons peuvent être traités en parallèle et peuvent facilement filtrer un plus grand nombre d’échantillons en parallèle avec un débit élevé sur un dispositif robotique./ppulliLes microbilles magnétiques visibles et denses à base de Sepharose et du ligand de protéine A permettent de repérer et de recueillir facilement les protéines cibles liées /liliLes microbilles non adhérentes éliminent les effets de cisaillement et la formation d’agrégats/liliPeuvent être utilisées sans détergents /liliCapture simple de protéines cibles dans de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle : faible volume en microlitres à grande quantité en millilitres) /liliDonne une grande pureté et un haut rendement/li/ul/ppVous pouvez obtenir bsim;350 mu;g d’IgG humaine purifiée à partir de chaque cycle de purificationbr/Assure une sélection parallèle robuste d’anticorps avec une reproductibilité élevéebr/Matrice : particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticuléesbr/Ligand : protéine native Abr/Capacité de liaison : 27 mg de gel d’IgG humaine/mlbr/Température de fonctionnement : température ambiantebr/Stabilité : stable /ul/ppulliPurification à petite échelle/liliSélection des anticorps/liliPurification des anticorps/li/ul/pSpécification
27 mg de gel d’IgG humaine/ml |