missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18550304 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18550304 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18550304 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP1769400.025mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 Polyclonal specifically detects Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formule PBS with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q9H488
Alias de gène FUT12EC 2.4.1.221, GDP-fucose protein O-fucosyltransferase 1, KIAA0180MGC2482, o-fucosyltransferase protein, O-Fuc-T, O-FucT-1, O-FUT, Peptide-O-fucosyltransferase 1, protein O-fucosyltransferase 1
Symboles de gène(s) POFUT1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human POFUT1. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of POFUT1. Amino Acid Squence: DFMEKLAPTHWPPEKR
Poids moléculaire de l’antigène 44 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23509
Spécificité du test At least two isoforms of POFUT1 are known to exist. This antibody is predicted to not cross-react with POFUT2.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.