missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Protein Phosphatase 1 beta Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Spécification
| Antigène | Protein Phosphatase 1 beta |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18640877
|
Novus Biologicals
NBP2-49446-25ul |
25 μL |
369.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18649668
|
Novus Biologicals
NBP2-49446 |
0.1 mL |
593.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Protein Phosphatase 1 beta Polyclonal antibody specifically detects Protein Phosphatase 1 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| Protein Phosphatase 1 beta | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Lipid and Metabolism, Protein Phosphatase | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 5500 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.53, MGC3672, PP1beta, PP-1Bprotein phosphatase 1, catalytic subunit, delta isoform, PPP1CD, protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform, protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isozyme, protein phosphatase 1-beta, protein phosphatase 1-delta, serine/threonine protein phosphatase PP1-beta catalytic subunit, serine/threonine-protein phosphatase PP1-beta catalytic subunit | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SEKKAKYQYGGLNSGRPVTPPRTANPP | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit