Learn More
Abeba™ Chaussures 1600 Protektor Line
La structure supérieure en cuir comprend un matériau réfléchissant.
Marque: Abeba™ 1600/36
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Cuir blanc lisse
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Antistatiques
- Doublure en cuir
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1600 |
Blanc | |
36 | |
PUR | |
Acier |