Learn More
Abeba™ Chaussures 1655 Protektor Line
La structure supérieure en cuir comprend un matériau réfléchissant.
Marque: Abeba™ 1655/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.32000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Antistatiques
- Doublure en cuir
- attache velcro
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1655 |
Noir | |
43 | |
PUR | |
Acier |