missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prothrombin Antibody (9A1), Novus Biologicals™

Code produit 30043639 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
50 μL
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30043639 50 μL 50µL
30043472 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30043639 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32659450ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Prothrombin Monoclonal antibody specifically detects Prothrombin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Prothrombin
Applications ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 9A1
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gène Coagulation factor II, coagulation factor II (thrombin), EC 3.4.21, EC 3.4.21.5, prothrombin, prothrombin B-chain, PT, serine protease
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from Human Prothrombin [UniProt P00734]
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Breast Cancer, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2147
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.