Learn More
Macherey-Nagel™ Kits d’adaptateurs de colonne Protino™ GST/4B
Adaptateurs pour connecter des colonnes Protino™ GST/4B à un système de choix (par ex., un système de chromatographie liquide, une pompe péristaltique, une seringue) pour la purification de protéines marquées à la GST.
Marque: Macherey-Nagel™ 745260
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Colonnes Protino™ GST/4B
- Colonnes FPLC prêtes à l’emploi remplies de glutathion-agarose Protino™ 4B
- Le meilleur choix pour une purification rentable des protéines taguées GST
- Équivalent des colonnes de glutathion Sepharose™ 4B/GSTrap™ 4B possédant la meilleure performance
- Il vous suffit de remplacer vos produits actuels, aucune optimisation ni aucun changement de protocole ne sont nécessaires
- Convient aux petites protéines, aux complexes protéiques de grande taille, aux protéines à faible taux d’expression – à usage universel
- La meilleure performance sur le marché pour un prix imbattable
Spécification
Jeu d’adaptateurs M6 | |
1 x M6 female to 10-32 male; 1 x 10-32 female to M6 male | |
Column Accesory |
1 jeu | |
Système FPLC, première génération (Pharmacia) | |
Purification de protéines marquées à la GST |