Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC d’exclusion d’ions PRP™-X300
Conditionnement des colonnes polymériques pour la séparation des alcools et des acides organiques
Marque: Hamilton™ 79465
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Description
Grâce à un matériau de conditionnement rapide et polyvalent des colonnes HPLC, les colonnes PRP-X300 Hamilton séparent rapidement et facilement les alcools et acides organiques étroitement liés sans nécessiter de chauffage de la colonne. Le support en poly(styrène-divinylbenzène) sulfoné sépare les échantillons par un mécanisme de modes mixtes.
Trois modes de séparation
- Liaison à l’hydrogène, phase inverse et exclusion d’ions
- Les colonnes PRP-X300 permettent l’analyse d’un large éventail d’échantillons, car la sélectivité de la colonne peut être altérée en cas de modification du pH du tampon ou d’ajout d’un modificateur organique (méthanol, acétonitrile) au tampon. La stabilité du support aux solvants organiques permet d’analyser les échantillons qui ont été trop fortement retenus sur des supports d’exclusion d’ions classiques. L’utilisation de conditions isocratiques permet d’analyser des échantillons sans rééquilibrage de colonne.
- L’excellente sélectivité des colonnes PRP-X300 permet de réaliser la plupart des séparations en moins de cinq minutes
- La plupart des échantillons ne nécessitent qu’une préparation minimale avant l’injection
- Granulométrie : 7 μm
- Trois diamètres internes de colonne : de 1,0 à 4,6mm
- Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
- Pré-colonnes analytiques et semi-préparative / préparatives
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique | |
1 à 13 | |
5°C à 60°C | |
PRP-X300 | |
Échange d’ions | |
Acier inoxydable |
4,1 mm | |
5000 psi (345 bar) | |
7 μm | |
100 Å | |
L17 | |
PSDVB / acide sulfonique | |
Échange d’ions | |
Colonne HPLC |