Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC d’exclusion d’ions PRP™-X300
Conditionnement des colonnes polymériques pour la séparation des alcools et des acides organiques
977.00€ - 1403.52€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Diamètre (métrique) | 4,1 mm |
Pression max. | 5000 psi (345 bar) |
Compatibilité de phase mobile | pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique |
Granulométrie | 7 μm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10005400
|
Hamilton™
79465 |
250 mm |
1403.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10218960
|
Hamilton™
79464 |
150 mm |
977.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Grâce à un matériau de conditionnement rapide et polyvalent des colonnes HPLC, les colonnes PRP-X300 Hamilton séparent rapidement et facilement les alcools et acides organiques étroitement liés sans nécessiter de chauffage de la colonne. Le support en poly(styrène-divinylbenzène) sulfoné sépare les échantillons par un mécanisme de modes mixtes.
Trois modes de séparation
- Liaison à l’hydrogène, phase inverse et exclusion d’ions
- Les colonnes PRP-X300 permettent l’analyse d’un large éventail d’échantillons, car la sélectivité de la colonne peut être altérée en cas de modification du pH du tampon ou d’ajout d’un modificateur organique (méthanol, acétonitrile) au tampon. La stabilité du support aux solvants organiques permet d’analyser les échantillons qui ont été trop fortement retenus sur des supports d’exclusion d’ions classiques. L’utilisation de conditions isocratiques permet d’analyser des échantillons sans rééquilibrage de colonne.
- L’excellente sélectivité des colonnes PRP-X300 permet de réaliser la plupart des séparations en moins de cinq minutes
- La plupart des échantillons ne nécessitent qu’une préparation minimale avant l’injection
- Granulométrie : 7 μm
- Trois diamètres internes de colonne : de 1,0 à 4,6mm
- Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
- Pré-colonnes analytiques et semi-préparative / préparatives
Spécification
Colonne analytique | |
5000 psi (345 bar) | |
7 μm | |
100 Å | |
L17 | |
PSDVB / acide sulfonique | |
Échange d’ions | |
Colonne HPLC |
4,1 mm | |
pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique | |
1 à 13 | |
5°C à 60°C | |
PRP-X300 | |
Échange d’ions | |
Acier inoxydable |