missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRP18 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18484361 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μL
Conditionnement:
25µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18484361 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18484361 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP19229725ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PRP18 Polyclonal specifically detects PRP18 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PRP18
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène FLJ10210, hPrp18, pre-mRNA-splicing factor 18, PRP18, PRP18 homolog, PRP18 pre-mRNA processing factor 18 homolog (S. cerevisiae), PRP18 pre-mRNA processing factor 18 homolog (yeast), PRP18 pre-mRNA processing factor 18 homolog(PRPF18)
Symboles de gène(s) PRPF18
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SNPVLELELAEEKLPMTLSRQEVIRRLRERGEPIRLFGETDYDAFQRLRKIEILTPEVNKGLRNDLKAALDKIDQQYLNEIVG
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8559
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.