missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRP19 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 30230362 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30230362 100 μL 100µL
30226745 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30230362 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338313100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PRP19 Polyclonal antibody specifically detects PRP19 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PRP19
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène hPSO4, NMP200SNEV, Nuclear matrix protein 200, nuclear matrix protein NMP200 related to splicing factor PRP19, pre-mRNA-processing factor 19, PRP19/PSO4 pre-mRNA processing factor 19 homolog (S. cerevisiae), PRP19PRP19/PSO4 homolog (S. cerevisiae), PSO4PRP19/PSO4 homolog, Senescence evasion factor, UBOX4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human PRP19 (NP_055317.1).,, Sequence:, MSLICSISNEVPEHPCVSPVSNHVYERRLIEKYIAENGTDPINNQPLSEEQLIDIKVAHPIRPKPPSATSIPAILKALQDEWDAVMLHSFTLRQQLQTTRQELSHALYQHDAACRVIARLTKEVTAAREALATLKPQAGLIVPQAVPSSQPSVVGAGEPMDLGELVGMTPEIIQKLQDKATVLTTERKKRGKTVPEELVKPEELSKYRQVASHVGLHSAS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27339
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.