missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRPF39 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Code produit 30756402 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30756402 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30756402 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346883PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PRPF39 Polyclonal antibody specifically detects PRPF39 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PRPF39
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène FLJ11128, FLJ20666, FLJ45460, MGC149842, MGC149843, pre-mRNA-processing factor 39, PRP39 homolog, PRP39 pre-mRNA processing factor 39 homolog (S. cerevisiae), PRP39 pre-mRNA processing factor 39 homolog (yeast)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène PRP39 pre-mRNA processing factor 39 homolog. (Uniprot# Q86UA1)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55015
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.