Learn More
PRPF40B Antibody [Alexa Fluor™ 350], R&D Systems™
Code produit 30763894 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30763894 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30763894 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346882AF350
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PRPF40B Polyclonal antibody specifically detects PRPF40B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PRPF40B
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 350
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène PRP40 pre-mRNA processing factor 40 homolog B (S. cerevisiae)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène PRP40 pre-mRNA processing factor 40 homolog B. (Uniprot# Q6NWY9)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25766
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG