missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PRSS23 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA5144102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PRSS23 Polyclonal Antibody for IHC (P), ELISA
Spécification
| PRSS23 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PRSS23 | |
| protease, serine 23; protease, serine, 23; PRSS23; Putative secreted protein Zsig13; serine protease 23; serine protease, umbilical endothelium; SIG13; SPUVE; UNQ270/PRO307; ZSIG13 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 11098 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 4 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 | |
| O95084 | |
| PRSS23 | |
| Recombinant Human Serine protease 23 protein (20-383AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu