Learn More
PRTG Mouse anti-Human, Clone: OTI2B3, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA501394S
Description
Protogenin is a protein coding gene.Spécification
| PRTG | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q2VWP7 | |
| PRTG | |
| Full length human recombit protein of human PRTG produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| OTI2B3 | |
| Unconjugated | |
| PRTG | |
| IGDCC5 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 283659 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.