Learn More
PRTG Mouse anti-Human, Clone: OTI2B3, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies CF501394
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Protogenin is a protein coding gene.Spécification
| PRTG | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PRTG | |
| IGDCC5 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 283659 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| OTI2B3 | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| Q2VWP7 | |
| PRTG | |
| Full length human recombit protein of human PRTG produced in HEK293T cell. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.