missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSF1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-30366CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PSF1 Polyclonal antibody specifically detects PSF1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
Spécification
| PSF1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) | |
| CoraFluor 1 | |
| GINS complex subunit 1, GINS complex subunit 1 (Psf1 homolog), KIAA0186PSF1DNA replication complex GINS protein PSF1, partner of sld five-1 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 50 to 100 of human GINS Complex Subunit 1 using the numbering given in entry NP_066545.3 (GeneID 9837). | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 9837 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu