Learn More
PSG11 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
149.35€ - 422.30€
Spécification
| Antigène | PSG11 |
|---|---|
| Concentration | 0.19 mg/mL |
| Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16805954
|
Proteintech
16352-1-AP-20UL |
20 μL |
149.35€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16895944
|
Proteintech
16352-1-AP-150UL |
150 μL |
422.30€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PSG11, also named as PSG13, PSG14, PSBG-11 and PSBG-13, belongs to the immunoglobulin superfamily and CEA family. PSBG are produced in high quantity during pregcy. PSG11 and other PSGs induce dose-dependent secretion of anti-inflammatory cytokines by human monocytes.Spécification
| PSG11 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q9UQ72 | |
| 5680 | |
| PSG11 Fusion Protein Ag9562 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PSG11 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| PS beta G 11, PS beta G 13, PSBG 11, PSBG 13, PSG11, PSG13, PSG14 | |
| PSG11 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |