missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ PSGL-1/CD162 Antibody (688101) [PE/Cy7], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ FAB9961PECY7
566.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PSGL-1/CD162 Monoclonal antibody specifically detects PSGL-1/CD162 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| PSGL-1/CD162 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| CD162, CD162 antigen, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL1, PSGL-1cutaneous lymphocyte-associated associated antigen, selectin P ligandCLA | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human PSGL-1/CD162, Gln42-Gly295, Accession # NP_002997 | |
| 0.1 mL | |
| Cholesterol Metabolism, Immunology, Lipid and Metabolism | |
| 6404 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 688101 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu