missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA7 Antibody (OTI3F11), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Code produit 18179105 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18179105 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18179105 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP273693JF549

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PSMA7 Monoclonal specifically detects PSMA7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PSMA7
Applications Western Blot, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI3F11
Conjugué Janelia Fluor 549
Dilution Western Blot, Flow Cytometry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène C6, EC 3.4.25.1, HSPCMGC3755, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 7, proteasome subunit alpha 4, proteasome subunit alpha type-7, Proteasome subunit RC6-1, Proteasome subunit XAPC7, RC6-1, XAPC7
Symboles de gène(s) PSMA7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human PSMA7 (NP_002783) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cancer, Core ESC Like Genes, Hypoxia, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5688.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.