missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMD11 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30501340 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30501340 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30501340 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335526B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PSMD11 Polyclonal antibody specifically detects PSMD11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PSMD11
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène MGC3844,26S proteasome regulatory subunit RPN6, p44.5,26S proteasome regulatory subunit 9, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 11,26S proteasome regulatory subunit p44.5, Rpn6,26S proteasome regulatory subunit S9, S9,26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 11
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 253-422 of human PSMD11 (NP_002806.2).,, Sequence:, YMLLCKIMLNTPEDVQALVSGKLALRYAGRQTEALKCVAQASKNRSLADFEKALTDYRAELRDDPIISTHLAKLYDNLLEQNLIRVIEPFSRVQIEHISSLIKLSKADVERKLSQMILDKKFHGILDQGEGVLIIFDEPPVDKTYEAALETIQNMSKVVDSLYNKAKKLT
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5717
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.