Learn More
PSMD14 Antibody (SR1573), R&D Systems™
Code produit 18611554 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611554 100 μg 100µL
18632715 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18611554 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP322066100ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PSMD14 Monoclonal specifically detects PSMD14 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PSMD14
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1573
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.-, PAD1, POH126S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14,26S proteasome regulatory subunit RPN11, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14, Rpn11, RPN11,26S proteasome-associated PAD1 homolog 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human PSMD14 (Uniprot #: O00487)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10213
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus