missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSME4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18696971 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18696971 0.1 mL 0.10mL
18653881 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18696971 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2946900.1ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PSME4 Polyclonal antibody specifically detects PSME4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PSME4
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène proteasome (prosome, macropain) activator subunit 4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1634-1843 of human PSME4 (NP_055429.2). LYPHQVPLVLQVLKQTARSSSWHARYTVLTYLQTMVFYNLFIFLNNEDAVKDIRWLVISLLEDEQLEVREMAATTLSGLLQCNFLTMDSPMQIHFEQLCKTKLPKKRKRDPGSVGDTIPSAELVKRHAGVLGLGACVLSSPYDVPTWMPQLLMNLSAHLNDPQPIEMTVKKTLSNFRRTHHDNWQEHKQQFTDDQLLVLTDLLVSPCYYA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23198
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.