missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTCD3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18686180 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18686180 0.1 mL 0.01mL
18663481 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18686180 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2946970.1ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PTCD3 Polyclonal antibody specifically detects PTCD3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PTCD3
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène DKFZp666K071, FLJ20758, Pentatricopeptide repeat domain 3, pentatricopeptide repeat-containing protein 3, mitochondrial, Transformation-related gene 15 protein, TRG-15
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-689 of human PTCD3 (NP_060422.4). PDQHRNFYYSKFFDLICLMEQIDVTLKWYEDLIPSAYFPHSQTMIHLLQALDVANRLEVIPKIWKDSKEYGHTFRSDLREEILMLMARDKHPPELQVAFADCAADIKSAYESQPIRQTAQDWPATSLNCIAILFLRAGRTQEAWKMLGLFRKHNKIPRSELLNELMDSAKVSNSPSQAIEVVELASAFSLPICEGLTQRVMSDFAINQEQKEALSNLTALTSDSDTDSSSDSDSDTSEGK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55037
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.