Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en PTFE
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
Marque: Epredia™ X2XER202W
133.27 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
- En PTFE
- Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
- Empêche la contamination croisée
- Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
- Autoclavables
Spécification
Lame de diagnostic | |
12 | |
75 mm | |
Bord rodé de 90° | |
100/boîte |
PTFE | |
25 mm | |
Blanc | |
Puits de 5,2 mm |