Learn More
Sampling Systems™ Louche en PTFE
Idéal pour l’obtention d’échantillons de surface à partir d’une large gamme de liquides. Les louches en PTFE Sampling Systems™ sont rapides et faciles à utiliser.
57.40€ - 269.00€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Liquide d’échantillonnage |
Température (métrique) | Jusqu’à 280°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de poignée | Longueur (métrique) de la poignée | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de poignée | Longueur (métrique) de la poignée | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15839361
|
Sampling Systems™
5100A-10 |
10 mL | Fixe | 155 mm | 25 mm |
57.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15849361
|
Sampling Systems™
5100A-100 |
100 mL | Amovible | 600 mm | 55 mm |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15859361
|
Sampling Systems™
5100A-1000 |
1 000 ml | Amovible | 600 mm | 105 mm |
269.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15869361
|
Sampling Systems™
5100A-250 |
250 ml | amovible | 600 mm | 70 mm |
206.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15879361
|
Sampling Systems™
5100A-500 |
500 mL | Amovible | 600 mm | 80 mm |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Le PTFE est très durable et résiste aux attaques chimiques
- Pièces de contact du produit en PTFE
- Tiges d’extension à visser pour augmenter la longueur de la poignée
- Adapté à des températures jusqu’à 280°C (400°F)
Spécification
Louche | |
PTFE | |
Liquide d’échantillonnage | |
Jusqu’à 280°C |