Learn More
HUBER Tuyaux en PTFE
Tuyau en PTFE avec renfort métallique tressé
Marque:  HUBER 9617
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 10088864
  • 1160.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-08-2024
Description
  • Tuyau en PTFE avec renfort métallique tressé
  • Température minimale : -60°C
  • Température maximale : 260°C
  • Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
  • Spécification
    Spécification
    PTFE
    150 cm
    260°C
    56 mm
    -60°C