Learn More
HUBER Tuyaux en PTFE
Tuyau en PTFE avec renfort métallique tressé
809.84€ - 1669.50€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
MaxOperatingTempMetric | 260°C |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10384565
|
HUBER
9612 |
100 cm | 44 mm |
809.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10384625
|
HUBER
9616 |
100 cm | 56 mm |
967.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10232265
|
HUBER
9613 |
150 cm | 44 mm |
980.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10088864
|
HUBER
9617 |
150 cm | 56 mm |
1160.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10754826
|
HUBER
9614 |
200 cm | 44 mm |
1128.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10384245
|
HUBER
9618 |
200 cm | 56 mm |
1319.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10599615
|
HUBER
9328 |
300 cm | 37 mm |
1282.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10222795
|
HUBER
9615 |
300 cm | 44 mm |
1462.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10394245
|
HUBER
9619 |
300 cm | 56 mm |
1669.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tuyau MT-260-3-M24 x 1,5
- Tuyau en PTFE avec renfort métallique tressé
- Température minimale : -60°C
- Température maximale : 260°C
- Longueur : 3 m
- Connecteur : M24 x 1,5
- Largeur nominale : 12 mm
- Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, avec bouchons en silicone aux extrémités
Spécification
PTFE | |
-60°C | |
260°C |