Learn More
HUBER Tuyaux en PTFE
Tuyau en PTFE avec renfort métallique tressé
Marque:  HUBER 9616
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 10384625
  • 967.78€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
Description
  • Tuyau en PTFE avec renfort métallique tressé
  • Température minimale : -60°C
  • Température maximale : 260°C
  • Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
  • Spécification
    Spécification
    PTFE
    100 cm
    260°C
    56 mm
    -60°C