Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clés en PTFE
12.51€ - 20.30€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | S’adapte au D.I. de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | S’adapte au D.I. de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10135682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171804 |
4mm | 18,8 |
20.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10145682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171402 |
2,5mm | 14,5 |
12.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10160613
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171404 |
4mm | 14,5 |
12.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Touche | |
PTFE |