Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en PTFE
Organisez vos circuits de liquide avec ces collecteurs thermoplastiques
Marque: Cole-Parmer™ 31521-29
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Le PTFE chimiquement inerte résiste à la plupart des solutions chimiques agressives.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Collecteur en PTFE ; 10 sorties ; entrée NPT(F) 1/2 po | |
27,31 cm | |
-129°C | |
1/2 po | |
3,81 cm | |
300°F |
PTFE | |
–200°F | |
1/boîte | |
3,81 cm | |
120°psi | |
150°C |