Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en PTFE
Organisez vos circuits de liquide avec ces collecteurs thermoplastiques
337.00€ - 392.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Température min. de fonctionnement (impériale) | –200°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -129°C |
Admission | 1/2 po |
Largeur (métrique) | 3,81 cm |
Product Code | Brand | Quantité d’emballage | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité d’emballage | Price | Quantity & Availability | |||||
11795268
|
Cole-Parmer™
31521-23 |
1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11725278
|
Cole-Parmer™
31521-29 |
1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le PTFE chimiquement inerte résiste à la plupart des solutions chimiques agressives.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Specifications
PTFE | |
-129°C | |
3,81 cm | |
120°psi | |
150°C |
–200°F | |
1/2 po | |
3,81 cm | |
300°F |