Learn More
Bohlender™ Pièces internes de rechange HT en PTFE et PPS
Pièces de rechange pour joints à vis de laboratoire utilisées pour connecter les équipements et les raccords à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal.
Marque:  Bohlender™ D640-68
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10565362
  • 86.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • Résistance à des températures allant de − 20 °C à + 250 °C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Pression maximale de 10 bars
  • Compatible avec le vide
  • Composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
  • Les applications incluent la fixation de sondes, de thermomètres, de tubes plongeurs ou de câbles dans des récipients de réaction
  • Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
Spécification
Filetage GL 25
Pièces de rechange pour joints à vis
Diamètre extérieur de tubulure : 9,52 mm
Équipement / raccords de raccordement
PTFE, PPS