Learn More
Bohlender™ Pièces internes de rechange HT en PTFE et PPS
Pièces de rechange pour joints à vis de laboratoire utilisées pour connecter les équipements et les raccords à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal.
52.42€ - 133.56€
Spécification
Matériau | PTFE, PPS |
---|---|
Type | Pièces de rechange pour joints à vis |
À utiliser avec (application) | Équipement / raccords de raccordement |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10033551
|
Bohlender™
D639-56 |
Filetage GL 18 | Diamètre extérieur de tubulure : 6,35 mm |
133.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10479001
|
Bohlender™
D640-58 |
Filetage GL 25 | Diamètre extérieur de tubulure : 6,35 mm |
92.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10565362
|
Bohlender™
D640-68 |
Filetage GL 25 | Diamètre extérieur de tubulure : 9,52 mm |
86.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12710736
|
Bohlender™
D640-84 |
Filetage GL 25 | Dia. ext. de tubulure 12,7 mm |
52.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −20° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. 10 bar
- Adapté au vide
- Composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
- Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
- Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
PTFE, PPS | |
Pièces de rechange pour joints à vis | |
Équipement / raccords de raccordement |