Learn More
Cowie Technology™ Rotor d’agitation réglable incliné en PTFE
Le rotor d’agitation réglable incliné en PTFE Cowie Technology™ se glisse sur les arbres standard et se verrouille pour offrir les schémas d’agitation les plus efficaces.
Marque: Cowie Technology™ 005.610090
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Fabriqués en matériaux en PTFE vierge conformes aux normes FDA et USP classe VI.
- Chimiquement inerte
- Non contaminant
- Utilisable à 280°C
Spécification
90 mm | |
Agitateurs avec arbre PTFE | |
1 de chaque | |
Rotor réglable 4 lames d’agitateur avec arbre en PTFE |
10 mm | |
Mélange | |
-200°C à +280°C |