Learn More
Cowie Technology™ Rotor d’agitation réglable incliné en PTFE
Le rotor d’agitation réglable incliné en PTFE Cowie Technology™ se glisse sur les arbres standard et se verrouille pour offrir les schémas d’agitation les plus efficaces.
46.05€ - 77.40€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateurs avec arbre PTFE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mélange |
Quantité | 1 de chaque |
Température (métrique) | -200°C à +280°C |
Type | Rotor réglable 4 lames d’agitateur avec arbre en PTFE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Diamètre (métrique) du ventilateur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Diamètre (métrique) du ventilateur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10068201
|
Cowie Technology™
005.606040 |
6 mm | 40 mm |
46.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10271802
|
Cowie Technology™
005.610090 |
10 mm | 90 mm |
77.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10503172
|
Cowie Technology™
005.610060 |
10 mm | 60 mm |
51.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10610433
|
Cowie Technology™
005.612070 |
12 mm | 70 mm |
60.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10530862
|
Cowie Technology™
005.612090 |
12 mm | 90 mm |
77.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en matériaux en PTFE vierge conformes aux normes FDA et USP classe VI.
- Chimiquement inerte
- Non contaminant
- Utilisable à 280°C
Spécification
Agitateurs avec arbre PTFE | |
1 de chaque | |
Rotor réglable 4 lames d’agitateur avec arbre en PTFE |
Mélange | |
-200°C à +280°C |