Learn More
Bohlender™ Raccord de tube droit en PTFE avec filetage GL BOLA™
Utilisez ce raccord pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure. Raccords de tube droits en PTFE Bohlender™ BOLA™ avec filetage GL, offrant une résistance chimique universelle, parfaits pour la distribution de liquides ou de gaz.
Marque: Bohlender™ D538-32
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Raccord de tube droit en PTFE
- Deux connexions avec filetage GL
- Le produit n’est exposé qu’au PTFE
- Plage de températures : -200 à +250°C
Spécification
Raccord de tube droit | |
PTFE | |
-200°C | |
GL 32 | |
250°C |
Conforme aux spécifications de la FDA | |
Pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure | |
1/boîte | |
10 bar |