Learn More
Cowie Technology™ Robinets d’arrêt en T en PTFE
Les robinets d’arrêt en T en PTFE Cowie Technology™ sont dotés d’un corps et d’un bouchon en PTFE pur et associent toutes les propriétés souhaitables du robinet d’arrêt Ultimate Laboratory.
21.30€ - 31.55€
Spécification
Type | T-Type |
---|---|
Description | T-Type Stopcock |
Matériau | PTFE |
Autoclavable | Autoclavable |
Nb par paquet | 1 Each |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10078201
|
Cowie Technology™
016.104 |
4 mm |
31.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10436022
|
Cowie Technology™
016.103 |
3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10783753
|
Cowie Technology™
016.102 |
2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Performances moyennes en matière de pression sous vide
- Produit incassable
- Chimiquement inerte
- Sans graisse
- Fournis avec des bras latéraux en verre borosilicaté
Spécification
T-Type | |
PTFE | |
1 Each | |
PTFE |
T-Type Stopcock | |
Autoclavable | |
Bras latéraux en verre borosilicaté |