Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi fine en PTFE, longueur B pour l’Europe
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi fine en PTFE Fisherbrand™ de longueur B pour l’Europe convient aux applications sous vide faible ou moyen.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Description
Les manchons en PTFE s’insèrent entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse et l’effet d’adhérence.- Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
- Fonctionne avec un vide moyen à faible
- Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
- Élimine le besoin de graisse
- Épaisseur de la paroi : 0,05mm
- Les manchons sont inertes
Spécification
0,05mm | |
16 mm | |
Paroi mince | |
7,5mm | |
–200 à +280°C |
Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse | |
7/16 | |
Gaines PTFE | |
PTFE | |
Bouchons de connexion en verre |