Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi fine en PTFE, longueur B pour l’Europe
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi fine en PTFE Fisherbrand™ de longueur B pour l’Europe convient aux applications sous vide faible ou moyen.
15.57€ - 64.35€
Spécification
Type | Paroi mince |
---|---|
À utiliser avec (application) | Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse |
À utiliser avec (équipement) | Bouchons de connexion en verre |
Matériau | PTFE |
Type de produit | Gaines PTFE |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11703229
|
Fisherbrand™
|
29/32 |
38.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11773219
|
Fisherbrand™
|
14/23 |
17.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11783219
|
Fisherbrand™
|
19/26 |
17.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11733229
|
Fisherbrand™
|
45/40 |
64.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11743229
|
Fisherbrand™
|
50/42 |
52.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11723229
|
Fisherbrand™
|
40/38 |
21.27€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11713229
|
Fisherbrand™
|
34/35 |
15.57€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11793219
|
Fisherbrand™
|
24/29 |
37.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11793209
|
Fisherbrand™
|
10/19 |
27.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11703219
|
Fisherbrand™
|
12/21 |
29.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11753229
|
Fisherbrand™
|
55/44 |
31.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16285991
|
Fisherbrand™
|
60/64 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11783209
|
Fisherbrand™
|
7/16 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les manchons en PTFE s’insèrent entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse et l’effet d’adhérence.- Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
- Fonctionne avec un vide moyen à faible
- Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
- Élimine le besoin de graisse
- Épaisseur de la paroi : 0,05mm
- Les manchons sont inertes
Spécification
Paroi mince | |
Bouchons de connexion en verre | |
Gaines PTFE | |
0,05mm |
Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse | |
PTFE | |
–200 à +280°C |