Learn More
Bohlender™ Verre de montre en PTFE
Excellent pour une utilisation dans des applications telles que des mélanges ou pour couvrir des récipients.
8.06€ - 9.91€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA |
---|---|
Description | Résistance chimique universelle |
Matériau | PTFE |
Forme | Convexe |
Type | Boîte transparente |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10134631
|
Bohlender™
A200-01 |
50 mm |
8.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10185691
|
Bohlender™
A200-02 |
75 mm |
9.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forme convexe
- Résistance chimique universelle
- Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
- Conformité FDA
Spécification
FDA | |
PTFE | |
Boîte transparente | |
-200°C à +250°C |
Résistance chimique universelle | |
Convexe | |
Mélange, protection de récipients | |
8 mm |