missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTH Antibody (PTH/1174), DyLight 550 - C-terminus, Novus Biologicals™

Code produit 18713372 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 550
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18713372 0.1 mL, DyLight 550
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18713372 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247729R

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PTH Monoclonal antibody specifically detects PTH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PTH
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PTH/1174
Conjugué DyLight 550
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A recombinant fragment around aa 32-115 of human mature-PTH-polypeptide (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01270)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5741
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.