missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTPRN2 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498859 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498859 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498859 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335468MFV500
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PTPRN2 Polyclonal antibody specifically detects PTPRN2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PTPRN2
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 3.1.3.48, IA-2beta, IAR/receptor-like protein-tyrosine phosphatase, ICAARIARPTPRP, Islet cell autoantigen-related protein, KIAA0387, phogrin, protein tyrosine phosphatase receptor pi, protein tyrosine phosphatase, receptor type, N polypeptide 2, receptor-type tyrosine-protein phosphatase N2, R-PTP-N2, tyrosine phosphatase IA-2 beta
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-242 of human PTPRN2 (NP_570858.2).,, Sequence:, AAPSSVPRGRQLPGRLGCLLEEGLCGASEACVNDGVFGRCQKVPAMDFYRYEVSPVALQRLRVALQKLSGTGFTWQDDYTQYVMDQELADLPKTYLRRPEASSPARPSKHSVGSERRYSREGGAALANALRRHLPFLEALSQAPASDVLARTHTAQDRPPAEGDDRFSESILTYVAHTSALTYPPGSRTQLREDLLPRTLGQLQPDELSPKVDSGVDRHHL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism, Protein Phosphatase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5799
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.