Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants gris PU First
Code produit. 12645293
Click to view available options
Dimensions:
6
10
11
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12645293
Marque: Honeywell Safety Products™ 210025010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants tricotés en polyamide gris avec une paume et le bout des doigts revêtus de polyuréthane assurent une dextérité, un ajustement serré et une bonne préhension pour les travaux de précision. Les gants gris PU First Honeywell Safety Products™ sont tricotés pour l’aération et le confort et offrent une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures.
  • Gant tricoté en polyamide non collant, gris, adapté aux travaux de précision.
  • Conviennent à la manipulation de produits fins ou d’objets sales dans des environnements secs, légèrement gras ou sales.
  • Excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures.
  • Sans silicone et adapté aux environnements de peinture.
  • Revêtement en polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts pour une bonne préhension.
  • Le tricot étanche offre confort, support, dextérité, toucher et limite la pénétration de la saleté.
  • Le dos ventilé optimise l’aération.
  • Poignet élastique.
  • La couleur grise améliore les qualités d’étanchéité à la saleté, garantissant ainsi une durée de vie plus longue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risques mineurs de CATÉGORIE CE II, norme de base EN 420-2003, risque mécanique EN 388-2003, EPI de catégorie CE 2, numéro de certificat CE 0075/797162/11/06/0281, numéro d’attestation CE 0075/797/162/11/06/0281
Classification Dextérité :5
Zone enduite Paume, bouts des doigts
Structure Maille sans coutures
Description Jauge 15
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Cut Resistance Rating 1
Matériau PA
Type de produit Gants
Dimensions 10
À utiliser avec (application) Secteurs des services, des télécommunications, des transports et des services publics
Comprend Poignet élastique
Indice de perforation 1
Quantité 10 paires/boîte
Indice de déchirure 3
Longueur (métrique) 25 cm
Afficher plus Afficher moins
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.